Få mere at vide
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid |
| CAS | 45214-91-3 |
| Molekylær formel | C11H19NO6 |
| MDL nummer | MFCD00190794 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C(OC)CC[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.27 |
| Procent renhed | 97% |