Få mere at vide
(S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentansyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295894
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10673425 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10430934 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08534CB
Kemiske identifikatorer
CAS 65671-54-7
Molekylær formel C12H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 260.334
InChI nøgle HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
IUPAC navn (2S)-5-(dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.33
Procent renhed 97%