Få mere at vide
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033884
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31033884 1 g -
31021135 100 mg -
31023293 250 mg -
31029781 5 g 5g
31025325 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31033884 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD123991g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS 102507-13-1
Molekylær formel C10H19NO5
MDL nummer MFCD03094792
Mængde 1 g
SMIL CC(C)(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 233.26
Procent renhed 97%