Få mere at vide
(S)-2-((S)-4-Methyl-2-((S)-2-(2-morpholinoacetamido)-4-phenylbutanamido)pentanamido)-3-phenylpropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((S)-4-Methyl-2-((S)-2-(2-morpholinoacetamido)-4-phenylbutanamido)pentanamido)-3-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 868540-16-3 |
| Molekylær formel | C31 H42 N4 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-L-phenylalanine, (αS)-α-[(4-Morpholinylacetyl)amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C31H42N4O6/c1-22(2)19-26(30(38)34-27(31(39)40)20-24-11-7-4-8-12-24)33-29(37)25(14-13-23-9-5-3-6-10-23)32-28(36)21-35-15-17-41-18-16-35/h3-12,22,25-27H,13-21H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,37)(H,34,38)(H,39,40)/t25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C[C@H](NC([C@@H](NC(CN1CCOCC1)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)C |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-4-methyl-2-[[(2S)-2-[(2-morpholin-4-ylacetyl)amino]-4-phenylbutanoyl]amino]pentanoyl]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 566.69 |
| Formel vægt | 566.3104 |