missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 3303-31-9 |
| Molekylær formel | C12H24N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Leu-Leu-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vægt | 244.1787 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?