missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30334204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334204 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA638013500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic Acid
CAS 3303-31-9
Molekylær formel C12H24N2O3
Mængde 500 mg
Synonym Leu-Leu-OH
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 244.33
Formel vægt 244.1787
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.