Få mere at vide
(S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10775961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10775961
Brand: Thermo Scientific Acros 132121000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-79-3
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00005272
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
IUPAC navn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 152.0°C to 162.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 22,284
Merck Index 15,8113
Specifik rotationstilstand − 27.50 (20.00°C c=10,1 N NaOH)
Specifik rotation − 27.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100-150g/l (20°). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formel vægt 129.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.