Få mere at vide
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 11382577
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11382577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11711.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre bruges som byggesten til lægemidler og asymmetrisk syntese. Det bruges også som opløsningsmiddel for chirale baser og i en effektiv syntese af quinolizidin og indolizidinalkaloider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre bruges som byggesten til lægemidler og asymmetrisk syntese. Det bruges også som opløsningsmiddel for chirale baser og i en effektiv syntese af quinolizidin og indolizidinalkaloider.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10-15% ved °20 C), alkohol, acetone, dimethylsufoxid og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-79-3
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00005272
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 100 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Opløselighedsinformation Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Optisk rotation −10.5° (c=5 in Water)
IUPAC navn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
Formel vægt 129.12
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid