Få mere at vide
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11372577
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372577 25 g 25g
11382577 100 g 100g
11392577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11711.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129,12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre bruges som byggesten til lægemidler og asymmetrisk syntese. Det bruges også som opløsningsmiddel for chirale baser og i en effektiv syntese af quinolizidin og indolizidinalkaloider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre bruges som byggesten til lægemidler og asymmetrisk syntese. Det bruges også som opløsningsmiddel for chirale baser og i en effektiv syntese af quinolizidin og indolizidinalkaloider.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10-15% ved °20 C), alkohol, acetone, dimethylsufoxid og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-79-3
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00005272
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 25 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Opløselighedsinformation Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Optisk rotation −10.5° (c=5 in Water)
IUPAC navn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
Formel vægt 129.12
Procent renhed ≥98%