Få mere at vide
(S)-2-Piperidinethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Piperidineethanol |
| CAS | 103639-57-2 |
| Molekylær formel | C7H15NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1 |
| SMIL | OCC[C@@H]1CCCCN1 |
| IUPAC navn | 2-[(2S)-piperidin-2-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.1154 |