Få mere at vide
(S)-2-Piperidinethanol, TRC
Artikelnummer. 30417948
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30417948 1 g
1 options
Artikelnummer. 30417948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4819551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Molekylær formel C7H15NO
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMIL OCC[C@@H]1CCCCN1
IUPAC navn 2-[(2S)-piperidin-2-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 129.2
Formel vægt 129.1154