Få mere at vide
(S)-(+)-2-Phenylpropionsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid |
| Smeltepunkt | 30 °C til 34 °C |
| Tæthed | 1.1 |
| Kogepunkt | 264 °C til 266 °C |
| Flammepunkt | 148 °C (298 °F) |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2044507 |
| Optisk rotation | +73° (c=1,6 i chloroform) |
| Formel vægt | 150.18 |
| Vis mere |