Få mere at vide
(S)-(+)-2-Phenylpropionsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid |
| Smeltepunkt | 30°C to 34°C |
| Tæthed | 1.1 |
| Kogepunkt | 264°C to 266°C |
| Flammepunkt | 148°C (298°F) |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 2044507 |
| Optisk rotation | +73° (c=1.6 in Chloroform) |
| Formel vægt | 150.18 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid