Få mere at vide
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98%
Artikelnummer. 13428508 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13428508 25 g Glasflaske 25g
10287750 1 g Glasflaske 1g
10118093 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13428508 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20989-17-7
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00064404
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-phenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Infrarødt spektrum Autentisk
Farve Hvid til gul
Emballage Glasflaske
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Specifik rotation +25.50
Smeltepunkt 75,0 °C til 79,0 °C
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel C6H5CH(NH2)CH2OH
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%