Få mere at vide
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98+%
Artikelnummer. 11358006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358006 1 g 1g
11368006 5 g 5g
11378006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13265.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
(S)-(+)-2-Phenylglycinol anvendes til syntese af chirale, usymmetriske bisoxazoliner. Det bruges som reagens til opløsning af syrer via de let hydrolyserede amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-2-Phenylglycinol anvendes til syntese af chirale, usymmetriske bisoxazoliner. Det bruges som reagens til opløsning af syrer via de let hydrolyserede amider.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Begrænset opløselighed i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20989-17-7
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00064404
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-phenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 1 g
Beilstein 3196190
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dimethylsulfoxide and methanol. Limited solubility in water.
Optisk rotation +30° (c=0.75 in 1N HCl)
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%