Få mere at vide
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 12337153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12337153 10 g 10g
12347153 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12337153 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442190100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15028-39-4 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15028-39-4
Molekylær formel C9H11NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 201.65
InChI nøgle DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-phg-ome.hcl, s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, aminophenylacetic acid methyl ester, h-phg-ome hydrochloride, h-phg-ome hcl, d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 11217910
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-2-phenylacetat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 200°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 201.65
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.