Få mere at vide
(S)-(+)-2-Pentanol, 97%
Artikelnummer. 11357336
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357336 250 mg 250mg
11347336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09314.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26184-62-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26184-62-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00065952
InChI nøgle JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-+-2-pentanol, s-2-pentanol, 2s-pentan-2-ol, 2-pentanol, 2s, s---2-pentanol, 2s-2-pentanol, s +-2-pentanol
PubChem CID 2724896
IUPAC navn (2S)-pentan-2-ol
SMIL CCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Pentanol
Tæthed 0.81
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Brydningsindeks 1.406
Mængde 250 mg
FN nummer UN1105
Beilstein 1718820
Optisk rotation +14° (Neat)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 97%