Få mere at vide
(S)-(+)-2-octylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479149
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479149 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15479149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20245.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 745783-87-3 | C9H17NO | 155.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-87-3
Tæthed 0.826
Kogepunkt 68 °C (5 mmHg)
Molekylær formel C9H17NO
Brydningsindeks 1.423
MDL nummer MFCD05664089
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym s-+-2-octyl isocyanate, 2s-2-isocyanatooctane
InChI nøgle FTWPDIQXUDUDPL-VIFPVBQESA-N
SMIL CCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC navn (2S)-2-isocyanatooctan
Molekylvægt (g/mol) 155.241
PubChem CID 7018274
Formel vægt 155.24
Procent renhed 95%