Få mere at vide
(S)-(+)-2-Octanol, 99%
Artikelnummer. 11308805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308805 5 g 5g
11398795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12425.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6169-06-8 | C8H18O | 130.23 g/mol
(S)-(+)-2-Octanol anvendes som chirale forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-2-Octanol anvendes som chirale forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1,12 g/L) ved °25 C
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6169-06-8
MDL nummer MFCD00064283
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Octanol
Tæthed 0.819
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Lugt Pleasant
Molekylær formel C6H9O6Pr
Brydningsindeks 1.426
Mængde 5 g
Beilstein 1719323
Merck Index 14,6752
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1.12g/L) at 25°C
InChI nøgle KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
Optisk rotation +10° (c = 1 in Ethanol)
SMIL [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn praseodym(3+) triacetat
Molekylvægt (g/mol) 318.04
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%