Få mere at vide
(S)-2-O-Acetylmalic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 30311197
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30311197 2 g
1 options
Artikelnummer. 30311197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1858702G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-O-Acetylmalic Anhydride
CAS 59025-03-5
Molekylær formel C6 H6 O5
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O5/c1-3(7)10-4-2-5(8)11-6(4)9/h4H,2H2,1H3/t4-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC(=O)OC1=O
IUPAC navn [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 158.11
Formel vægt 158.0215