Få mere at vide
(S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449119
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449119 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15449119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19983.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate
CAS 737000-86-1
Tæthed 0.904
Molekylær formel C10H19NS
Brydningsindeks 1.4835
MDL nummer MFCD04039335
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym s-+-2-nonyl isothiocyanate, 2s-2-isothiocyanatononane
InChI nøgle MQPOQQFZEYBCRM-JTQLQIEISA-N
SMIL CCCCCCCC(C)N=C=S
IUPAC navn (2S)-2-isothiocyanatononane
Molekylvægt (g/mol) 185.329
PubChem CID 53485810
Formel vægt 185.33
Procent renhed 97%