Få mere at vide
(S)-2-Methylvaleric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Methylvaleric Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1 |
| Formel vægt | 116.0837 |