Få mere at vide
(S)-2-Methylhexanol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Methylhexanol-d3 |
| CAS | 1329614-76-7 |
| Molekylær formel | C7H13D3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-2-Methyl-1-hexanol-d3, (-)-2-Methyl-1-hexanol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H](CO)CCCC |
| IUPAC navn | (2S)-2-(trideuteriomethyl)hexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.22 |
| Formel vægt | 119.1389 |