Få mere at vide
(S)-(+)-2-Methylbutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 102.068 |