missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(+)-2-Methylbutyric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid-d3 |
| CAS | 175779-05-2 |
| Molekylær formel | C5H7D3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Methyl-butanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutyric Acid-d3, (+)-alpha-Methylbutyric Acid-d3, (2S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (2S)-2-Methylbutyric Acid-d3, (S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (S)-2-Methylbutyric Acid-d3, S-(+)-2-Methylbutanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vægt | 105.0869 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?