Få mere at vide
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid, 98%
Artikelnummer. 10687382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687382 5 g Glasflaske 5g
10308410 1 g Glasflaske 1g
10157793 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1730-91-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1730-91-2
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00063166
InChI nøgle WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-methylbutyric acid, s-2-methylbutanoic acid, s-2-methylbutyric acid, 2s-2-methylbutanoic acid, 2-methylbutyric acid, s, s-+-2-methylbutanoic acid, smb, s-2-methylbutanoate, butanoic acid, 2-methyl-, s, +-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 448893
ChEBI CHEBI:38655
IUPAC navn (2S)-2-methylbutansyre
SMIL CCC(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Methylbutyric acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9380g/mL
Kogepunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)COOH
Brydningsindeks 1.4041 to 1.4061
Mængde 5 g
Beilstein 02, 304
Specifik vægtfylde 0.938
Specifik rotationstilstand +19° (20°C c=neat)
Specifik rotation + 19.00
Formel vægt 102.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske