Få mere at vide
(S)-(-)-2-Methylbutanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-2-Methylbutanol |
| CAS | 1565-80-6 |
| Molekylær formel | C5H12O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (-)-(S)-2-Methyl-1-butanol, (-)-2- Methyl-1-butanol, (-)-2-Methylbutanol, (2S)-2-Methylbutan-1-ol, (S)-(-)-2-Methyl-1-butanol, (S)-(-)-2-Methylbutanol, (S)-2-Methyl-1-butanol, D-(-)-2- Methyl-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(C)CO |
| IUPAC navn | (2S)-2-methylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vægt | 88.0888 |