Få mere at vide
(S)-2-Methyl Glycidol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Methyl Glycidol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6-4/h5H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 88.0524 |