Få mere at vide
(S)-(-)-2-methyl-2-propansulfinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426210
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426210 1 g 1g
11436210 5 g 5g
11446210 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27115.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 343338-28-3 | C4H11NOS | 121.198 g/mol
(S)-(-)-2-Methyl-2-propansulfinamid anvendes i Suzuki-reaktionen. Det bruges også som et reagens til syntetisering af chirale aminer. Det fungerer som et chiralt hjælpestof, der anvendes i en asymmetrisk syntese af trifluorethylaminer ved omdannelse af trifluoracetaldehyd til en chiral imin. Det er også involveret i transformationen af P,N-sulfinylimin-ligander gennem kondensation med aldehyder og ketoner, som kan gennemgå iridium-katalyseret asymmetrisk hydrogenering af olefiner. Ydermere tjener det som et reagens til fremstilling af kemikalier og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-2-Methyl-2-propansulfinamid anvendes i Suzuki-reaktionen. Det bruges også som et reagens til syntetisering af chirale aminer. Det fungerer som et chiralt hjælpestof, der anvendes i en asymmetrisk syntese af trifluorethylaminer ved omdannelse af trifluoracetaldehyd til en chiral imin. Det er også involveret i transformationen af P,N-sulfinylimin-ligander gennem kondensation med aldehyder og ketoner, som kan gennemgå iridium-katalyseret asymmetrisk hydrogenering af olefiner. Ydermere tjener det som et reagens til fremstilling af kemikalier og farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 343338-28-3
Molekylær formel C4H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 121.198
MDL nummer MFCD05861480
InChI nøgle CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
IUPAC navn 2-methylpropan-2-sulfinamid
SMIL CC(C)(C)S(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Mængde 1 g
Formel vægt 121.2
Procent renhed 97%