Få mere at vide
(S)-2-Methyl-1-(4-toluenesulfonyloxy)hexane-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Methyl-1-(4-toluenesulfonyloxy)hexane-d3 |
| CAS | 1329610-58-3 |
| Molekylær formel | C14H19D3O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-(Methyl-d3)-1-hexanol 4-Methylbenzenesulfonate, (S)-2-(Methyl-d3)-1-hexyl Tosylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O3S/c1-4-5-6-13(3)11-17-18(15,16)14-9-7-12(2)8-10-14/h7-10,13H,4-6,11H2,1-3H3/t13-/m0/s1/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | [(2S)-2-(trideuteriomethyl)hexyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.41 |
| Formel vægt | 273.1478 |