Få mere at vide
(S)-(-)-2-Methoxypropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-2-Methoxypropionitrile |
| CAS | 64531-49-3 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO/c1-4(3-5)6-2/h4H,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H](C)C#N |
| IUPAC navn | (2S)-2-methoxypropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.1 |
| Formel vægt | 85.0528 |