Få mere at vide
(S)-(-)-2-Methoxypropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-2-Methoxypropionic Acid |
| CAS | 23953-00-6 |
| Molekylær formel | C4 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Propanoic acid','2-methoxy-','(2S)-, Propanoic acid','2-methoxy-','(S)-, Propionic acid','2-methoxy-','(S)-(-)- (8CI), (2S)-2-Methoxypropanoic acid, (S)-(-)-2-Methoxypropionic acid, (S)-2-Methoxypropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(7-2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-methoxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vægt | 104.0473 |