Få mere at vide
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98%
Artikelnummer. 11382157
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382157 5 g 5g
11392157 250 mg 250mg
11372157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09608.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 63126-47-6 | C6H13NO | 115,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63126-47-6
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00010408
InChI nøgle CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Synonym s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
PubChem CID 671217
IUPAC navn (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin
SMIL COCC1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Tæthed 0.933
Kogepunkt 61 °C til 62 °C (40 mmHg)
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Brydningsindeks 1.4457
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 3587324
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation +2,2° (c=2 i benzen)
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98%