Få mere at vide
(S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutansyre, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutansyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| CAS | 162537-11-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H15 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-, (2S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, (S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid, N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine, Atazanavir RC A (USP), Atazanavir Sulfate RC A (USP), Atazanavir Related Compound A, Atazanavir Sulfate Impurity K, Atazanavir Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutansyre |
| Vis mere |