Få mere at vide
(S)-2-isopropylravsyre-1-methylester, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10111242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10111242 1 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10111242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 208113-95-5 | C8H14O4 | 174.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS 208113-95-5
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H14O4
MDL nummer MFCD01091031
Mængde 1 g
Synonym s-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, s-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, butanedioic acid, 2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2s, s-2-isopropylsuccinic acid-1-methylester, 2-s-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, s-+-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester
InChI nøgle VHOGSWBAPDPWTG-LURJTMIESA-N
SMIL CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
IUPAC navn (3S)-3-methoxycarbonyl-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 174.19
PubChem CID 2734514
Formel vægt 174.19
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Viskøs væske