Få mere at vide
(S)-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazin, TRC
Artikelnummer. 30404854
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30404854 10 g
1 options
Artikelnummer. 30404854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82443510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine
CAS 78342-42-4
Molekylær formel C9H16N2O2
Mængde 10 g
Synonym (2S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-(1-methylethyl)pyrazine, (+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-Schollkopf Reagent
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMIL COC1=N[C@@H](C(C)C)C(=NC1)OC
IUPAC navn (2S)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Formel vægt 184.1212