Få mere at vide
(S)-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine |
| CAS | 78342-42-4 |
| Molekylær formel | C9H16N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-(1-methylethyl)pyrazine, (+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-Schollkopf Reagent |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | COC1=N[C@@H](C(C)C)C(=NC1)OC |
| IUPAC navn | (2S)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vægt | 184.1212 |