Få mere at vide
(S)-2-isobutylravsyre-1-methylester, 95%, (98% ee), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10095321 250 mg Glasflaske 250mg
10324742 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095321 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 362102500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213270-36-1
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD01091033
InChI nøgle AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s
PubChem CID 2734513
IUPAC navn (3S)-3-methoxycarbonyl-5-methylhexansyre
SMIL CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Navn note 95 % (98 % e.e.)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.22
Procent renhed 95% (98% ee)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.