missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30405605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405605 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953570250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester
CAS 66212-45-1
Molekylær formel C5 H8 O5
Mængde 250 mg
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl ester, (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester, (S)-, 1-Methyl (2S)-2-hydroxybutanedioate, (2S)-2-Hydroxy-butanedioic acid 1-mono methyl ester, (3S)-3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid methyl ester, Methyl (S)-2-hydroxysuccinate
InChI formel InChI=1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](O)CC(=O)O
IUPAC navn (3S)-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Formel vægt 148.0372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.