Få mere at vide
(S)-2-Hydroxybutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Hydroxybutanoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Formel vægt | 104.0473 |