Få mere at vide
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16407806 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16407806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY30220
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Fysisk form Solid
CAS 20312-36-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@@H](O)CC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.17
Procent renhed 97.0%