Få mere at vide
(S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutansyre, 99+%
Artikelnummer. 10464565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464565 5 g Glasflaske 5g
10388860 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269900050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 17407-55-5 | C5H9O3 | 117,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17407-55-5
Molekylær formel C5H9O3
Molekylvægt (g/mol) 117.13
MDL nummer MFCD00066443
InChI nøgle NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-M
Synonym s-+-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-alpha-hydroxyisovaleric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, unii-rub6h7st9k, s-2-hydroxyisovaleric acid, s-+-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2s, rub6h7st9k
PubChem CID 853180
ChEBI CHEBI:60631
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65,0 °C til 68,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(CH3)CH(OH)COOH
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand +18° (20 °C c=1, CHCl3)
Specifik rotation +18.00
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.