Få mere at vide
(S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 99+%
Artikelnummer. 10388860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10388860 1 g Glasflaske 1g
10464565 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10388860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269900010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 17407-55-5 | C5H9O3 | 117.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17407-55-5
Molekylær formel C5H9O3
Molekylvægt (g/mol) 117.13
MDL nummer MFCD00066443
InChI nøgle NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-M
Synonym s-+-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-alpha-hydroxyisovaleric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, unii-rub6h7st9k, s-2-hydroxyisovaleric acid, s-+-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2s, rub6h7st9k
PubChem CID 853180
ChEBI CHEBI:60631
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65.0°C to 68.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(CH3)CH(OH)COOH
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +18° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation + 18.00
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.