Få mere at vide
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30461161
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461161 4 x 25 mg
30051446 100 mg
30050612 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461161 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3756.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsyre, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
CAS 178306-52-0
Analyt- eller komponentnavne (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 272.3
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 272,1049 g/mol