Få mere at vide
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsyre, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid |
| CAS | 178306-52-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H16 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1 |
| SMIL | COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre |
| Vis mere |