Få mere at vide
(S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl-p-tosylat, 99 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate |
| Smeltepunkt | 57,0 °C til 63,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotationstilstand | −78,50 (20,00 °C c=1,13 MeOH) |
| Specifik rotation | −78.50 |
| Formel vægt | 242.3 |
| Vis mere |