Få mere at vide
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30798109
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30798109 100 g 100g
30795880 1 kg 1kg
30787630 500 g 500g
30792497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30798109 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11147100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
CAS 17199-29-0
Molekylær formel C8H8O3
MDL nummer MFCD00004495
Mængde 100 g
SMIL [C@H](C1=CC=CC=C1)(C(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Procent renhed 98%