Få mere at vide
(S)-2-Hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30402155
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30402155 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30402155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9510451G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile
CAS 61826-76-4
Molekylær formel C14H11NO2
Mængde 1 g
Synonym (S)-α-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile, (S)-(-)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, (S)-α-Cyano-m-phenoxybenzyl Alcohol, (αS)-α-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile, 3-Phenoxybenzaldehyde (S)-Cyanohydrin, S-3-Phenoxy Benzaldehyde Cyanohydrin
InChI formel InChI=1S/C14H11NO2/c15-10-14(16)11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14,16H/t14-/m1/s1
SMIL N#C[C@@H](O)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
IUPAC navn (S)-2-hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Formel vægt 225.08