Få mere at vide
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429129
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429129 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15429129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20067.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate
CAS 737000-96-3
Tæthed 0.91
Molekylær formel C7H13NS
Brydningsindeks 1.4864
MDL nummer MFCD05664054
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym s-+-2-hexyl isothiocyanate, 2s-2-isothiocyanatohexane, unii-2f4oc17k3g component
InChI nøgle GCZWLZBNDSJSQF-ZETCQYMHSA-N
SMIL CCCCC(C)N=C=S
IUPAC navn (2S)-2-isothiocyanatohexane
Molekylvægt (g/mol) 143.248
PubChem CID 7016590
Formel vægt 143.25
Procent renhed 95%