Få mere at vide
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409129
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409129 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15409129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20065.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
CAS 737000-94-1
Tæthed 0.91
Molekylær formel C8H15NS
Brydningsindeks 1.486
MDL nummer MFCD05664052
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym s-+-2-heptyl isothiocyanate, s-2-isothiocyanatoheptane, 2s-2-isothiocyanatoheptane, s-+-2-heptylisothiocyanate
InChI nøgle UPTLUDLHIIYPNC-QMMMGPOBSA-N
SMIL CCCCCC(C)N=C=S
IUPAC navn (2S)-2-isothiocyanatoheptane
Molekylvægt (g/mol) 157.275
PubChem CID 7016582
Formel vægt 157.28
Procent renhed 98%